Print…
Dimedone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D153303-100G D153303-25G
SIALD153303-100GEA 150 EUR
SIALD153303-100G SIALD153303-25G
Dimedone, Sigma-Aldrich®
Dimedone
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001588
Número CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268