Print…
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,4-Dimethylcyclopentane-1,2-dione, 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W326801-100G-K W326801-1KG-K W326801-25G-K
SIALW326801-100G-KEA 503 EUR
SIALW326801-100G-K SIALW326801-1KG-K SIALW326801-25G-K
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 219 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Número MDL : MFCD00143063
Número CAS: 13494-06-9
EINECS: 236-810-8