Print…
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C106003-100G C106003-25G C106003-5G
SIALC106003-100GEA 324 EUR
SIALC106003-100G SIALC106003-25G SIALC106003-5G
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclohexane
Fórmula: C₇H₁₃Br
Ponto de ebulição: 100 °C (53,3 hPa)
Densidade: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001509
Número CAS: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III