Print…
Etinilciclopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
663018-25G 663018-5G
SIAL663018-25GEA 153 EUR
SIAL663018-25G SIAL663018-5G
Etinilciclopropano, Sigma-Aldrich®
Etinilciclopropano
Fórmula: C₅H₆
Número MDL : MFCD02181090
Número CAS: 6746-94-7