Print…
Etinilciclopropano 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
369130010 369130100 369130500
ACRO369130010EA 17.2 EUR
ACRO369130010 ACRO369130100 ACRO369130500
Etinilciclopropano 98%
Etinilciclopropano
Fórmula: C₅H₆
Ponto de ebulição: 51…52 °C
Densidade: 0,7801 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181090
Número CAS: 6746-94-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %