Print…
Ethynylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129216-1G 129216-5G
SIAL129216-1GEA 102 EUR
SIAL129216-1G SIAL129216-5G
Ethynylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Ethynylcyclohexane
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 130…132 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8431 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001513
Número CAS: 931-48-6
EINECS: 213-236-6