Print…
Ethynylcyclohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
380790010 380790050
ACRO380790010EA 45.1 EUR
ACRO380790010 ACRO380790050
Ethynylcyclohexane 98%
Ethynylcyclohexane
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 130…132 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,828 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001513
Número CAS: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
UN: 3295
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %