Print…
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C98403-25G C98403-5G
SIALC98403-25GEA 195 EUR
SIALC98403-25G SIALC98403-5G
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Cycloheptane
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004147
Número CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 1206
ADR: 3,II