Print…
mio-Inositol, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 49.2 EUR
1.04507.0050 1.04507.0250
mio-Inositol, Millipore®
mio-inositol
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 291 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077932
Número CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001