Print…
Cyclopentanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C112208-100ML C112208-500ML C112208-5ML
SIALC112208-100MLEA 43.4 EUR
SIALC112208-100ML SIALC112208-500ML SIALC112208-5ML
Cyclopentanol, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 139 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001363
Número CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
UN: 2244
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02770