Diciclohexilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
A15671.0FEA
106
EUR
A15671.0F
A15671.AE
A15671.AP
Diciclohexilamina 98%
Diciclohexilamina
Purity: 98%
CAS No.: 101-83-7
Molecular Formula: C12H23N
Formula Weight: 181.32
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4842
Melting Point: -2°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 605923
Merck Reference: 14,3095
UN No.: 2565
MDL No.: MFCD00011658
Fórmula:
C₁₂H₂₃N Ponto de ebulição: 256 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0,913 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011658 Número CAS: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Merck Index: 14,3095 |