Print…
Diciclohexilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
181050025 181050050 181055000 181051000
ACRO181050025EA 115 EUR
ACRO181050025 ACRO181050050 ACRO181055000 ACRO181051000
Diciclohexilamina 99+%
Diciclohexilamina
Fórmula: C₁₂H₂₃N
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011658
Número CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %