Print…
Cyclopropylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
125504-10G 125504-25G
SIAL125504-10GEA 52.8 EUR
SIAL125504-10G SIAL125504-25G
Cyclopropylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylamine
Fórmula: C₃H₇N
Ponto de ebulição: 49 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001301
Número CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II