Print…

Cicloexilamina, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: Aminocyclohexane

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

240648-100ML 240648-5ML
SIAL240648-100MLEA 54.8 EUR
SIAL240648-100ML SIAL240648-5ML
Cicloexilamina, Sigma-Aldrich®
Cicloexilamina
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 134,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001486
Número CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR