Print…
Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 31.4 EUR
A15585.06 A15585.14
Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Cyclohexyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₁₁NS
Ponto de ebulição: 219 °C
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Densidade: 1,033
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003841
Número CAS: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 2922
ADR: 8,III