Print…
Cyclohexyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C105198-100G C105198-25G C105198-500G
SIALC105198-100GEA 52.9 EUR
SIALC105198-100G SIALC105198-25G SIALC105198-500G
Cyclohexyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl isocyanate
Fórmula: C₇H₁₁NO
Ponto de ebulição: 169 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼–80 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003840
Número CAS: 3173-53-3
EINECS: 221-639-3
UN: 2488
ADR: 6.1,I