Print…
N,N-Dimethylcyclohexylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
408255000 408250025
ACRO408255000EA 56.4 EUR
ACRO408255000 ACRO408250025
N,N-Dimethylcyclohexylamine 99%
N,N-Dimethylcyclohexylamine
Fórmula: C₈H₁₇N
Ponto de ebulição: 160…161 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003844
Número CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA