Print…
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C116602-100G C116602-25G
SIALC116602-100GEA 137 EUR
SIALC116602-100G SIALC116602-25G
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Ponto de ebulição: 182
Ponto de Fusão: 17…19 °C
Densidade: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001287
Número CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8 II