Print…
Cyclopropanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C116807-100G C116807-25G C116807-5G
SIALC116807-100GEA 145 EUR
SIALC116807-100G SIALC116807-25G SIALC116807-5G
Cyclopropanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanecarbonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO
Ponto de ebulição: 119 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001277
Número CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II