Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11948.14
A11948.22
A11948.14EA
49
EUR
A11948.14
A11948.22
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4023-34-1
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 471286
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001277
Fórmula:
C₄H₅ClO Ponto de ebulição: 119…120 °C Densidade: 1,150 Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001277 Número CAS: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 UN: 2920 ADR: 8,II |