Print…
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
111630250 111631000 111630050 111635000
ACRO111630250EA 46.7 EUR
ACRO111630250 ACRO111631000 ACRO111630050 ACRO111635000
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO
Peso Molecular: 104.54 g/mol
Ponto de ebulição: 119 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001277
Número CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g