Print…
Cyclopentanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cyclopentanecarboxylic chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
328316-25G 328316-5G
SIAL328316-25GEA 338 EUR
SIAL328316-25G SIAL328316-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanecarbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO
Peso Molecular: 132.59 g/mol
Ponto de ebulição: 54…56 °C (20 hPa)
Densidade: 1.1002 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001370
Número CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8 II