Print…
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopentanecarboxylic chloride
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 60.1 EUR
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO
Peso Molecular: 132.59 g/mol
Ponto de ebulição: 54…56 °C (15 mmHg)
Densidade: 1.091 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001370
Número CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %