Print…
Cyclohexanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
156965-100G 156965-25G 156965-5G
SIAL156965-100GEA 103 EUR
SIAL156965-100G SIAL156965-25G SIAL156965-5G
Cyclohexanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClO
Peso Molecular: 146.62 g/mol
Ponto de ebulição: 184
Ponto de Fusão: 29
Densidade: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001456
Número CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8 II