Print…
Cyclohexanecarbonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18256.0100 8.18256.0500
8.18256.0100EA 62.2 EUR
8.18256.0100 8.18256.0500
Cyclohexanecarbonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClO
Peso Molecular: 146.62 g/mol
Ponto de ebulição: 184
Ponto de Fusão: 29
Densidade: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001456
Número CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 146.62 g/mol
Boiling Point 180 - 181 °C (1013 hPa)
Flash Point 66 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)