Cyclohexanecarbonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19824.14
A19824.22
A19824.14EA
38.3
EUR
A19824.14
A19824.22
Cyclohexanecarbonyl chloride ≥97%
Cyclohexanecarbonyl chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 2719-27-9
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 742163
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001456
Fórmula:
C₇H₁₁ClO Ponto de ebulição: 183…185 °C Ponto de Fusão: 29 °C Densidade: 1,088 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001456 Número CAS: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8,II |