Print…
Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169050250 169051000
ACRO169050250EA 24 EUR
ACRO169050250 ACRO169051000
Cyclohexanecarbonyl chloride 98%
Cyclohexanecarbonyl chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClO
Ponto de ebulição: 184 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001456
Número CAS: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces