Print…
Cyclobutanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C95706-10G C95706-50G
SIALC95706-10GEA 137 EUR
SIALC95706-10G SIALC95706-50G
Cyclobutanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanecarbonyl chloride
Fórmula: C₅H₇ClO
Ponto de ebulição: 60 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001319
Número CAS: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8,II