Cyclobutanecarbonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20317.09
B20317.18
B20317.09EA
145
EUR
B20317.09
B20317.18
Cyclobutanecarbonyl chloride ≥98%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 5006-22-4
Molecular Formula: C5H7ClO
Formula Weight: 118.56
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4550
Odour: Stench
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 956624
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00001319
Fórmula:
C₅H₇ClO Ponto de ebulição: 145 °C Densidade: 1,039 Ponto de Inflamação: 37 °C (99 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001319 Número CAS: 5006-22-4 EINECS: 225-680-8 UN: 2920 ADR: 8,II |