Print…
1,4-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
125423-10G 125423-50G
SIAL125423-10GEA 72.4 EUR
SIAL125423-10G SIAL125423-50G
1,4-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001606
Número CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0