Print…
1,3-Cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
177164-1G 177164-5G
SIAL177164-1GEA 144 EUR
SIAL177164-1G SIAL177164-5G
1,3-Cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclopentanedione
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001405
Número CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8