Print…
Ciclopentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W391018-10KG-K W391018-1KG-K W391018-5KG-K
SIALW391018-10KG-KEA 748 EUR
SIALW391018-10KG-K SIALW391018-1KG-K SIALW391018-5KG-K
Ciclopentanona, Sigma-Aldrich®
Ciclopentanona
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001409
Número CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771