Print…
Cicloexanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pimelic Ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W390909-10KG W390909-1KG W390909-25KG W390909-SAMPLE
SIALW390909-10KGEA 218 EUR
SIALW390909-10KG SIALW390909-1KG SIALW390909-25KG SIALW390909-SAMPLE
Cicloexanona, Sigma-Aldrich®
Cicloexanona
Fórmula: C₆H₁₀(=O)
Ponto de ebulição: 155,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001625
Número CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM