Print…
2-Clorociclohexanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C32607-100G C32607-25G
SIALC32607-100GEA 460 EUR
SIALC32607-100G SIALC32607-25G
2-Clorociclohexanona, Sigma-Aldrich®
2-Clorociclohexanona
Fórmula: C₆H₉ClO
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001626
Número CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
UN: 3335
ADR: 9,