Print…
Bromocyclopentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclopentyl bromide
MQ200
C115207-100G C115207-250G C115207-25G
SIALC115207-100GEA 52.9 EUR
SIALC115207-100G SIALC115207-250G SIALC115207-25G
Bromocyclopentane, Sigma-Aldrich®
Bromocyclopentane
Fórmula: C₅H₉Br
Peso Molecular: 149.03 g/mol
Ponto de ebulição: 138
Densidade: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001359
Número CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III