Print…

γ-Terpinene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo

Sinônimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W355909-1KG-K W355909-20KG-K W355909-8KG-K
SIALW355909-1KG-KEA 140 EUR
SIALW355909-1KG-K SIALW355909-20KG-K SIALW355909-8KG-K
γ-Terpinene, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001537
Número CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR