Print…
γ-Terpinene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
86478-100ML 86478-500ML
SIAL86478-100MLEA 69.9 EUR
SIAL86478-100ML SIAL86478-500ML
γ-Terpinene, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001537
Número CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III