Print…
α-Terpinene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W355801-1KG-K W355801-8KG-K
SIALW355801-1KG-KEA 94.8 EUR
SIALW355801-1KG-K SIALW355801-8KG-K
α-Terpinene, Sigma-Aldrich®
α-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001534
Número CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III