Print…
α-Terpinene 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
207491000 207495000
ACRO207491000EA 41 EUR
ACRO207491000 ACRO207495000
α-Terpinene 90% tech.
α-Terpinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,837 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001534
Número CAS: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %