Print…
1,3-Cyclohexadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclohexa-1,3-diene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C100005-100ML C100005-25ML C100005-5ML
SIALC100005-100MLEA 1400 EUR
SIALC100005-100ML SIALC100005-25ML SIALC100005-5ML
1,3-Cyclohexadiene, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexadiene
Fórmula: C₆H₈
Peso Molecular: 80.13 g/mol
Ponto de ebulição: 80
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001532
Número CAS: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
UN: 3295
ADR: 3 II