1,3-Cyclohexadiene 96% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cyclohexa-1,3-diene
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
A19394.06
A19394.14
A19394.06EA
78.7
EUR
A19394.06
A19394.14
1,3-Cyclohexadiene 96% estabilizada
1,3-Cyclohexadiene
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 592-57-4
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(-144°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Unpleasant
Melting Point: -89°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 506024
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001532
Fórmula:
C₆H₈ Peso Molecular: 80.13 g/mol Ponto de ebulição: 79…81 °C Ponto de Fusão: –89 °C Densidade: 0.847 Ponto de Inflamação: –8 °C (–144 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001532 Número CAS: 592-57-4 EINECS: 209-764-1 UN: 3295 ADR: 3 II |