Print…
p-Benzoquinona, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,4-Benzoquinona, Quinona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 593 EUR
12309-100G 12309-25G
p-Benzoquinona, Supelco®
p-Benzoquinona
Fórmula: C₆H₄O₂
Ponto de ebulição: ∼174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Densidade: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001591
Número CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM