p-Benzoquinona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,4-Benzoquinona, Quinona
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
A13162.0BEA
174
EUR
A13162.0B
A13162.0I
A13162.22
A13162.30
p-Benzoquinona ≥98%
p-Benzoquinona
Purity: 98+%
CAS No.: 106-51-4
Molecular Formula: C6H4O2
Formula Weight: 108.10
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.318
Odour: Pungent
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: ca 180° subl.
Beilstein Reference: 773967
Merck Reference: 14,8074
UN No.: 2587
MDL No.: MFCD00001591
Fórmula:
C₆H₄O₂ Ponto de ebulição: ∼180 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 112…115 °C Densidade: 1,318 Ponto de Inflamação: 77 °C (171 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001591 Número CAS: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8074 |