Print…
Cianocobalamina, Millipore®
Fornecedor: Merck
MQ100
1.24592.0100 1.24592.1000
1.24592.0100EA 43.7 EUR
1.24592.0100 1.24592.1000
Cianocobalamina, Millipore®
Cianocobalamina
Fórmula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Peso Molecular: 1355.38 g/mol
Ponto de Fusão: 320
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151092
Número CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152