Print…
Cianocobalamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14894.03 A14894.06 A14894.14
A14894.03EA 124 EUR
A14894.03 A14894.06 A14894.14
Cianocobalamina ≥98%
Cianocobalamina
Purity: 98+% CAS No.: 68-19-9 Molecular Formula: C63H88CoN14O14P Formula Weight: 1355.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Merck Reference: 14,10014 MDL No.: MFCD00151092
Fórmula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Peso Molecular: 1355.38 g/mol
Ponto de Fusão: 320
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151092
Número CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152