Print…
2,3-Dimethylquinoxaline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23313.06 B23313.14
B23313.06EA 35.2 EUR
B23313.06 B23313.14
2,3-Dimethylquinoxaline ≥97%
2,3-Dimethylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 2379-55-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 114832
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 125…130 °C (1.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…107 °C
Densidade: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006728
Número CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0