Quinoxaline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14055.22
A14055.36
A14055.22EA
56.6
EUR
A14055.22
A14055.36
Quinoxaline ≥98%
Quinoxaline
Purity: 98+%
CAS No.: 91-19-0
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 27-32°
Boiling Point: 220-223°
Beilstein Reference: 109351
Merck Reference: 14,8078
MDL No.: MFCD00006719
Fórmula:
C₈H₆N₂ Ponto de ebulição: 220…223 °C Ponto de Fusão: 27…32 °C Densidade: 1,124 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006719 Número CAS: 91-19-0 EINECS: 202-047-4 Merck Index: 14,8078 |