Print…
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 53.3 EUR
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Fórmula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 199.04 g/mol
Ponto de ebulição: 301
Ponto de Fusão: 151…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006720
Número CAS: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III