Print…
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
299650-1G 299650-5G
SIAL299650-1GEA 108 EUR
SIAL299650-1G SIAL299650-5G
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Phenylquinoline
Fórmula: C₁₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 363 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80 °C
Número MDL : MFCD00011568
Número CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7