Print…
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W274402-100G W274402-1KG W274402-SAMPLE
SIALW274402-100GEA 278 EUR
SIALW274402-100G SIALW274402-1KG SIALW274402-SAMPLE
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
6-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 258,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22,2 °C
Densidade: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006804
Número CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6